About This Item
Linear Formula:
C6H5C≡CCHO
CAS Number:
Molecular Weight:
130.14
Beilstein:
1099281
EC Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
Quality Level
분석
96%
refractive index
n20/D 1.604 (lit.)
bp
118 °C/13 mmHg (lit.)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
저장 온도
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)C#Cc1ccccc1
InChI
1S/C9H6O/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6,8H
InChI key
IDASOVSVRKONFS-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
201.2 °F - closed cup
Flash Point (°C)
94 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)