QBD10763
t-Boc-N-amido-dPEG®24-acid
>95% (HPLC)
동의어(들):
t-Boc-N-amido-PEG24-COOH, t-Boc-N-amido-PEG24-acid, t-Boc-PEG-acid, BocNH-PEG1000-acid, BocNH-PEG24-CH2CH2COOH
크기 선택
크기 선택
About This Item
분석
>95% (HPLC)
양식
solid or viscous liquid
반응 적합성
reaction type: Pegylations
폴리머 구조
shape: linear
functionality: heterobifunctional
배송 상태
ambient
저장 온도
−20°C
SMILES string
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCC(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C56H111NO28/c1-56(2,3)85-55(60)57-5-7-62-9-11-64-13-15-66-17-19-68-21-23-70-25-27-72-29-31-74-33-35-76-37-39-78-41-43-80-45-47-82-49-51-84-53-52-83-50-48-81-46-44-79-42-40-77-38-36-75-34-32-73-30-28-71-26-24-69-22-20-67-18-16-65-14-12-63-10-8-61-6-4-54
InChI key
WSUNTMDDHZDAJD-UHFFFAOYSA-N
특징 및 장점
법적 정보
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.