About This Item
실험식(Hill 표기법):
C8H12O6P2
CAS Number:
Molecular Weight:
266.12
UNSPSC 코드:
12352103
NACRES:
NA.23
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
≥95%
양식
solid
유통기한
3 years under the recommended conditions
색상
white
SMILES string
[P](=O)(O)(O)Cc1ccc(cc1)C[P](=O)(O)O
InChI
1S/C8H12O6P2/c9-15(10,11)5-7-1-2-8(4-3-7)6-16(12,13)14/h1-4H,5-6H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14)
InChI key
ZURHBENZJDSCRG-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
This molecule is used as a crosslinking agent.
법적 정보
Product of SiKEMIA
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)