material
Pyrex flask
straight neck (rimless)
straight neck transparent borosilicate glass flask
무균
non-sterile
특징
without cap
포장
case of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1135/14D
높이
148 mm
본체 O.D.
85 mm
플라스크 작업 용적
250 mL
경부 O.D.
38 mm
결합 유형
non-treated surface
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Ideal for use in preparation of cultures
- Compatible with shaker equipment
- Long, rimless tube neck for use with 4540/38P and 4550/38P closures
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass with white enamel markings
- Compatible with either Aluminium or polypropylene closures
특징 및 장점
- Manufactured from 3.3 expansion borosilicate glass complying with ISO 3585 (ASTM E-438 Type 1 Class A)
- Ideal for use in preparation of cultures
- Long, rimless tube neck for use with 4540/38P polypropylene and 4550/38M aluminium push-on closures
- Can withstand repeated autoclaving
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.