material
PTFE seal
Pyrex bottle
black PBT cap
colorless bottle
round bottle
round bottom
white graduation
조인트
Joints threaded neck (SVL 60)
특징
with cap
포장
pack of 10 ea
제조업체/상표
SciLabware 1515/12D
보틀 직경 × 높이
136 mm × 245 mm
캡 크기
60 mm
용량
2000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
- Complies with ISO 4796-1
- Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc.
- Manufactured from Pyrex borosilicate glass
- Excellent resistance to chemical attack and high temperatures
- Supplied with PBT screwcaps having a PTFE faced sealing disc
- Withstands hot air sterilisation up to 180 deg. C
- Autoclavable
- White graduations and marking spot
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.