material
Pyrex flask
조인트
joint ST/NS neck14/23
특징
class A USP/ISO/DIN tolerances
포장
pkg of 5 ea
제조업체/상표
SciLabware 3151/14
전체 높이
170 mm
용량
100 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Class A, Pyrex
- Complies with ISO 1042 and DIN 12664
- Calibrated to the tolerance required by the United States Pharmacopoeia (USP) which is tighter than those of ISO/DIN standards
- Each flask is laser etched with an individual serial number, batch code and date of manufacture
- Conformity ′H′, certified
- Manufactured from chemically resistant Pyrex glass
- Inscriptions in white enamel
- Polyethylene stopper
법적 정보
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.