콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
SYNA151420
Synthware connecting adapter with 75 degree bend
male joint: ST/NS 14/20
동의어(들):
Synthware A151420, bent distillation adapter
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.51
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
조인트
male joint: ST/NS14/20
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware A151420
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
With inner joints at each end.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)