About This Item
UNSPSC 코드:
23151816
NACRES:
NB.51
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
조인트
joint: ST/NS top24/40
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware C371740
기술
HPLC: suitable
I.D. × 길이
13.4 mm × 457 mm
용량
250 mL
적합성
suitable for chromatography
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With 24/40 outer joint at top. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)