Merck
다음으로 건너뛰기
SYNF31291L
Synthware recovery flask
1000 mL, joint: ST/NS 29/42
동의어(들):
Synthware F31291L, oval shape flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.51
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
borosilicate glass flask
pear-shaped
single-neck
조인트
joint: ST/NS29/42
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware F31291L
용량
1,000 mL
1000 mL
1000 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Heavy wall design. All sizes listed below are hand-blown from tubing to ensure uniform wall thickness.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)