SYNM522403
Synthware™ vacuum manifold with high vacuum valves
number of ports, 3, Hose Connection: left
동의어(들):
Synthware M522403, vacuum manifold, gas manifold
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.51
특징
number of ports 3
포장
pkg of 1 ea
제조업체/상표
Synthware M522403
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
With a serrated hose connection(10 mm O.D.) at left hand side. Main tube is 22 mm O.D. and the distance between valves is 100 mm center to center.
법적 정보
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.