About This Item
UNSPSC 코드:
41111761
NACRES:
MA.24
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
포장
box of 50
크기
400 mesh
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
A 3-4 nm ultrathin film of pure carbon supported standard squre mesh grids. Copper grid, 400 mesh.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)