About This Item
UNSPSC 코드:
41103817
NACRES:
NB.51
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
포장
pkg of 6 ea
제조업체/상표
ThalesNano THS 08142
길이 × 직경
30 mm × 4 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
법적 정보
MicroCatCart is a trademark of ThalesNano Nanotechnology Inc.
픽토그램
Flame
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Storage Class Code
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK
nwg
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)