주요 문서
W256404
Sigma-Aldrich
trans-2-Hexenyl acetate
≥98%, FCC, FG
동의어(들):
(E)-2-hexen-1-yl acetate, Hexenyl trans-2 acetate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3CO2CH2CH=CHCH2CH2CH3
CAS Number:
Molecular Weight:
142.20
FEMA Number:
2564
EC Number:
유럽평의회 번호:
643
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
09.394
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥98%
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
bp
165-166 °C (lit.)
density
0.898 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
향수 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
apple; banana; fresh; green; fruity; waxy; sweet
SMILES string
[H]\C(CCC)=C(\[H])COC(C)=O
InChI
1S/C8H14O2/c1-3-4-5-6-7-10-8(2)9/h5-6H,3-4,7H2,1-2H3/b6-5+
InChI key
HRHOWZHRCRZVCU-AATRIKPKSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Natural occurrence: Apple, banana, black currant, mango, peach, pear, strawberry and tea.
생화학적/생리학적 작용
Taste at 1-5 ppm
픽토그램
FlameExclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
136.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
58 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)