About This Item
Linear Formula:
CH3CO2CH2CH=C(CH3)CH2CH2CH=C(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
196.29
FEMA Number:
2773
Beilstein:
1722814
EC Number:
유럽평의회 번호:
2061
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.213
NACRES:
NA.21
추천 제품
Grade
Halal
Kosher
natural
분석
90%
refractive index
n20/D 1.460 (lit.)
bp
134 °C/25 mmHg (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
citrus; fruity; floral; rose; soapy; sweet
저장 온도
2-8°C
SMILES string
CC(=O)OC\C=C(\C)CC\C=C(/C)C
InChI
1S/C12H20O2/c1-10(2)6-5-7-11(3)8-9-14-12(4)13/h6,8H,5,7,9H2,1-4H3/b11-8-
InChI key
HIGQPQRQIQDZMP-FLIBITNWSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
기타 정보
Natural occurrence: Orange juice, lemon, grapefruit, mandarin, lime and bergmot essential oils, black currant buds, grape, nutmeg, cocoa, tea, spice and buchu oil.
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
209.8 °F
Flash Point (°C)
98.8 °C