주요 문서
W293903
Sigma-Aldrich
Isopropyl cinnamate
≥96%, FG
동의어(들):
Isopropyl 3-phenylpropenoate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH=CHCO2CH(CH3)2
CAS Number:
Molecular Weight:
190.24
FEMA Number:
2939
EC Number:
유럽평의회 번호:
325
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.732
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
분석
≥96%
refractive index
n20/D 1.546 (lit.)
bp
273 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
balsam; fruity
SMILES string
CC(C)OC(=O)\C=C\c1ccccc1
InChI
1S/C12H14O2/c1-10(2)14-12(13)9-8-11-6-4-3-5-7-11/h3-10H,1-2H3/b9-8+
InChI key
RGACABDFLVLVCT-CMDGGOBGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Isopropyl cinnamate can be used as a flavoring and fragrance ingredient. It is one of the key constituents of the essential oil of Fortunella crassifolia peel.
애플리케이션
Isopropyl cinnamate can be used as a perfuming agent in cosmetics and as a flavoring ingredient in food industries.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
230.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
110 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)