Merck
다음으로 건너뛰기
W314404
Sigma-Aldrich
p,α-Dimethylstyrene
≥98%, stabilized, FG
동의어(들):
1-methyl-4-prop-1-en-2-ylbenzene, 2-p-tolylpropene, p-cymenene, para-iso propenyl toluene
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
Linear Formula:
CH3C6H4C(CH3)=CH2
CAS Number:
Molecular Weight:
132.20
FEMA Number:
3144
EC Number:
유럽평의회 번호:
2260
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
1.010
NACRES:
NA.21
Grade:
FG
Halal
Kosher
Agency:
meets purity specifications of JECFA
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
Agency
meets purity specifications of JECFA
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
분석
≥98%
포함
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.535 (lit.)
bp
186-189 °C (lit.)
mp
−28 °C (lit.)
관련 카테고리
일반 설명
p,α-Dimethylstyrene has been identified as one of the volatile flavor constituents in litchi, essential oils of distilled Mexican lime and parsley.
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Respiratory system
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
143.6 °F - closed cup
Flash Point (°C)
62 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)