주요 문서
W363308
Sigma-Aldrich
cis-3-Hexenyl phenylacetate
≥98%, stabilized, FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
C6H5CH2CO2CH2CH2CH=CHC2H5
CAS Number:
Molecular Weight:
218.29
FEMA Number:
3633
EC Number:
유럽평의회 번호:
10682
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
9.805
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
FG
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 872/2012
분석
≥98%
포함
α-Tocopherol, synthetic as stabilizer
refractive index
n20/D 1.502 (lit.)
bp
292-297 °C (lit.)
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; honey; floral
SMILES string
[H]\C(CC)=C(/[H])CCOC(=O)Cc1ccccc1
InChI
1S/C14H18O2/c1-2-3-4-8-11-16-14(15)12-13-9-6-5-7-10-13/h3-7,9-10H,2,8,11-12H2,1H3/b4-3-
InChI key
FJKFIIYSBXHBCT-ARJAWSKDSA-N
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)