About This Item
실험식(Hill 표기법):
C13H22O
CAS Number:
Molecular Weight:
194.31
FEMA Number:
3774
Beilstein:
1424383
EC Number:
유럽평의회 번호:
10515
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
PubChem Substance ID:
플래비스(Flavis) 번호:
13.098
NACRES:
NA.21
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
생물학적 소스
synthetic
Quality Level
Grade
Halal
Kosher
규정 준수
EU Regulation 178/2002
분석
≥85%
refractive index
n20/D 1.438 (lit.)
bp
68-72 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
green; cooling; woody; herbaceous; camphoraceous
SMILES string
CC1CCC2(O1)C(C)=CCCC2(C)C
InChI
1S/C13H22O/c1-10-6-5-8-12(3,4)13(10)9-7-11(2)14-13/h6,11H,5,7-9H2,1-4H3
InChI key
GYUZHTWCNKINPY-UHFFFAOYSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
애플리케이션
  • "Age" of tea: The impact of long-term storage on the aroma of Tuo tea and age prediction.: This study investigates the changes in the aroma profile of Tuo tea over long-term storage, identifying theaspirane as a key volatile compound. Theaspirane′s stability and impact on tea aroma make it significant for understanding aging processes and enhancing tea quality control methods (Chen et al., 2024).
생화학적/생리학적 작용
Odor at 1.0%
Taste at 10 ppm
기타 정보
Natural occurrence: Black chokeberry, grape, white wine, raspberry, passion fruit juice and cherimoya.
면책조항
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
149.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
65 °C - closed cup
개인 보호 장비
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)