주요 문서
W530462
Sigma-Aldrich
Tonka bean absolute
FG
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
MDL number:
UNSPSC 코드:
12164502
NACRES:
NA.21
생물학적 소스
Dipteryx odorata
Quality Level
Grade
FG
Kosher
규정 준수
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
양식
semisolid
구성
Coumarin, 20-50%
응용 분야
flavors and fragrances
문건
see Safety & Documentation for available documents
식품 알레르기항원
no known allergens
감각 수용성의
coumarin; rich; warm
관련 카테고리
픽토그램
Exclamation mark
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
>212.0 °F - closed cup
Flash Point (°C)
> 100 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)