W6985
Octanoic acid-1-13C
API for Clinical Studies
동의어(들):
Caprylic acid-1-13C
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
Linear Formula:
CH3(CH2)613CO2H
CAS Number:
Molecular Weight:
145.20
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352106
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Grade
cGMP
동위원소 순도
≥99 atom % 13C
refractive index
n20/D 1.4284 (lit.)
bp
237 °C (lit.)
mp
16 °C (lit.)
질량 이동
M+1
저장 온도
15-25°C
SMILES string
CCCCCCC[13C](O)=O
InChI
1S/C8H16O2/c1-2-3-4-5-6-7-8(9)10/h2-7H2,1H3,(H,9,10)/i8+1
InChI key
WWZKQHOCKIZLMA-VJJZLTLGSA-N
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
포장
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C
Storage Class Code
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Flash Point (°F)
235.4 °F - closed cup
Flash Point (°C)
113 °C - closed cup
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.