material
EPR O-ring
stainless steel valve
파라미터
-65-300 °F temp. range
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Max. pressure: 3,000 psig. ¼ × ¼ in. NPTF inlets. Attaches to the outlet side of a regulator to prevent backstreaming of liquids and gases into the regulator or cylinder.
Operating Temperature Range:
Viton: -20 °F to 400 °F
EPR: -65 °F to 300 °F
Neoprene: 80 °F to 300 °F
Operating Temperature Range:
Viton: -20 °F to 400 °F
EPR: -65 °F to 300 °F
Neoprene: 80 °F to 300 °F
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.