일반 설명
Gravity column can prevent special moment frame structures from collapsing.
특징 및 장점
- Provided with a 4mm polytetrafluoroethylene (PTFE) stopcock
- Has no frit and uses a glass-wool plug and sand
- Use along with coarse silica gel (e.g., Cat. No. 60744) for fast and general-purpose purification.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.