material
polystyrene
특징
Holds 105 x 8 mm tubes
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Bel-Art H18901-0000
길이 × 너비 × 높이
21.6 cm (8¹/₂ in.) × 12.4 cm (4⁷/₈ in.) × 6.7 cm (2⁵/₈ in.)
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
High-impact PS. Light gray, molded, two-piece construction. Lower part is tray for water or crushed ice; upper section has hole pattern for sample tubes; stackable.
특징 및 장점
- Scienceware® micro-sample tube racks are made of high-impact polystyrene for temperature-controlled procedures benchtop procedures.
- Two-piece construction: Upper rack with holes for holding tubes; Lower rack for storing water or crushed ice for stabilizing temperature.
- Available in two sizes to best suit your application needs.
법적 정보
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.