About This Item
UNSPSC 코드:
41103800
NACRES:
NB.72
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
PTFE
특징
fits shaft o.d. 5 mm
for flask size 50 ‑ 250 mL
포장
pack of 1 ea
제조업체/상표
Ace Glass 9542-10
직경
5 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)