About This Item
UNSPSC 코드:
40101834
NACRES:
NB.51
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
일반 설명
Generate a 2,400°F (1,300°C) pinpoint flame for a wide variety of torch applications. Units are self-igniting and have an adjustable flame. Unit shipped empty, order butane separately.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)