콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
Z301329
Quickfit® plain bends
joint: ST/NS 24/29
동의어(들):
RA9/33
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41121815
NACRES:
NB.35
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
조인트
joint: ST/NS24/29
제조업체/상표
Quickfit RA 9/33
재고 정보
not available in USA and Canada
not available in USA and Canada
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Socket to cone. Generally used as distilling adapters.
법적 정보
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)