material
glass piston
특징
subdivision 0.25 mL
제조업체/상표
Hirschmann 9340200
부피 측정 범위
2-10 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.1 CV%
용적
2-10 mL
피팅
(A 28)
(A45)
S 40
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
For precise and reproducible liquid dispensing. Handling, fast and simple volume adjustment by merely turning the scale ring.
- Conformity certified
- Autoclavable up to 121 °C/2 bar
- The click-stop mechanism makes sure that the volume is not changed unintentionally
- The locking mechanism in the "O-position" provides additional safety
- A stable protective jacket avoids accidental damage of the glass cylinder
- Screw-coupled suction tube prevents the formation of air bubbles during aspiration
- Individual quality certificate with serial number and 12 months warranty
- Universal use - for dispensing in almost any area of application
법적 정보
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.