주요 문서
Z515604
Sigma-Aldrich
Aldrich® evaporating flask, pear-shaped
capacity 250 mL, joint: ST/NS 29/32, non-coated, heavy wall
동의어(들):
bottom flask, flask round, round flask
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121804
NACRES:
NB.43
material
borosilicate glass
long
pear-shaped
single-neck
조인트
joint: ST/NS29/32
무균
non-sterile
특징
closure type Standard Taper Joint
포장
pack of 1
제조업체/상표
Büchi equivalent, 00433
용량
250 mL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
These pear-shaped evaporating flasks can be used as boiling type flasks for rotary evaporators.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)
문서 라이브러리 방문
이미 열람한 고객
Slide 1 of 1
1 of 1