About This Item
UNSPSC 코드:
40161501
NACRES:
NB.79
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
설명
barb tip is 10 mm O.D. and tapers up to 14 mm
특징
positions 3
길이
300 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Single bank manifolds come with 0-10 mm bore high-vacuum PTFE valves. The I.D. of the tubing should be 12.5 mm.
Attention: We supply high quality PTFE valves on Aldrich brand glassware that have been tested and approved by our Glass Centre.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)