주요 문서
Z556203
Sigma-Aldrich
Aldrich® Soxhlet extraction apparatus
extractor capacity 200 mL
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41121800
NACRES:
NB.43
추출기 용량
200 mL
플라스크 용량
300 mL
팀블 I.D. × 높이
43 mm × 123 mm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Apparatus includes extractor body, condenser, and flask.
Soxhlet extraction apparatus is primarily used for the extraction of soil and sediment samples with mid-polar to nonpolar solvents.
애플리케이션
Soxhlet extraction apparatus has been used for the extraction of Calotropis procera leaves with a solvent for determining the anti-inflammatory property of the shrub, which is used in folk medicine to treat several ailments.
법적 정보
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)