제조업체/상표
Wilmad 725-PQ-159M
길이
159 mm
O.D.
3 mm
챔버
76 μm
튜브 직경
3 mm
벽 두께 × 동심도 × 챔버
0.48 mm × 76 μm × 76 μm
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Technological advances have increased the sensitivity in EPR spectroscopy, causing certain high Q cavities to pick up the signal from the impurities in natural CFQ quartz tubes. When this is the case, Suprasil EPR products which are made of synthetic material, are a better option because they can supress major impurity contents. Tubes come with cap.
애플리케이션
Suprasil EPR tubes are ideally suited for continuous wave (cw) experiments that require a constant filling factor or reproducibility on sample volume in the cavity.
법적 정보
Wilmad is a registered trademark of SP Industries
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.