제조업체/상표
Büchi 047170
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
This optional Woulff flask may be connected in front of pump as a vacuum reservoir to protect pump from liquids accidentally sucked into vacuum line. Recommended in stand-alone systems using a V-700/710 pump. Includes retaining ring for V-700.
법적 정보
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.