About This Item
UNSPSC 코드:
41103911
NACRES:
NB.78
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
특징
to hold 0.2 mL tubes
포장
pack of 6 ea
제조업체/상표
Benchmark Scientific C1008-A2-6
Benchmark Scientific
기술
centrifugation: suitable
호환성
for use with MC-12 High Speed Microcentrifuge
for use with MC-24 High Speed Microcentrifuge
for use with myFuge 12 Mini Centrifuge
for use with myFuge 5 MicroCentrifuge
for use with myFuge Mini Centrifuge
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
관련 카테고리
일반 설명
Pack of 6 adapters to use 0.2mL tubes in Benchmark MyFuge, MC-24, and MC-12 centrifuges
법적 정보
MyFuge is a trademark of Benchmark Scientific, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)