주요 문서
Z741419
Racks for SB-12L Shaking Water Bath
Holds 1.5/2.0 mL microtubes
동의어(들):
shaking water bath racks, platforms
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
UNSPSC 코드:
41122804
NACRES:
NB.77
설명
optional rack for SB-12L Shaking water bath
특징
Holds 1.5/2.0 mL microtubes
제조업체/상표
Benchmark Scientific SB0012-T1520
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Racks to fit shaking water bath model SB-12L.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)