Merck
다음으로 건너뛰기
Z743885
ART® SoftFit L Reload System
HLT 200L, size 200 μL, racked, non-sterile
동의어(들):
aerosol barrier tips, barrier filter pipette tip, barrier filter tips, barrier tip, filter pipette tip, filter tip, pipet tip
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
UNSPSC 코드:
41121600
NACRES:
NB.02
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
무균
non-sterile
특징
HLT 200L
racked
포장
pkg of 5X960 ea
제조업체/상표
Molecular BioProducts 3752
기술
PCR: suitable
크기
200 μL
용적
200 μL
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
The ART™ SoftFit-L Reload System is a complete product offering of pipet tips compatible with LTS™ pipetters. This unique system provides preloaded pipet tips in color-coded inserts by volume size with the option of an easy-to-use ′push down′ reload pack. Choose sterile or non-sterile tips, in five volume sizes. Pipette samples with the accuracy and precision you expect from your pipette, every time.
특징 및 장점
  • Reload towers are an environmentally-friendly packaging option that reduces plastic waste and storage space.
  • Compatible with SoftFit-L empty racks.
  • Color-coded inserts allows quick identification of tip volume.
  • Free of DNase, RNase, DNA, ATP, and endotoxin.
법적 정보
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)