About This Item
UNSPSC 코드:
41122413
NACRES:
NB.35
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
material
red polyethylene
조인트
joint: 29
포장
pkg of 50 ea
유사한 제품을 찾으십니까? 방문 제품 비교 안내
일반 설명
Color coded, rigid polyethylene joint clips fit standard taper joints. Will not scratch glassware or corrode; withstands temperatures up to 120 °C.
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)