About This Item
UNSPSC 코드:
12161503
NACRES:
NA.28
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
>99%
양식
powder
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
The DMABA NHS ester reagents were developed by Dr. Robert Murphy′s laboratory at the University of Colorado in order to create PE derivatives where all subclasses and potentially oxidized products could be universally detected using a common precursor ion in the positive ion mode by Mass Spectrometry.
생화학적/생리학적 작용
Deuterium enriched 4-(dimethylamino)benzoic acid (DMABA) N-hydroxysuccinimide (NHS) ester reagent reacts with the with the primary amine group of PE lipids.
포장
Kit contains: 1mg each of (D0, D4, D6 and D10)-4(dimethylamino)-benzoic acid N-hydroxysuccinimide ester
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
키트 구성품 역시 별도로 이용 가능함
제품 번호
설명
SDS
  • 640000PDMABA-d0 NHS Ester, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 640004PDMABA-d4 NHS Ester, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 640006PDMABA-d6 NHS Ester, Avanti Research - A Croda BrandSDS
  • 640010PDMABA-d10 NHS Ester, Avanti Research - A Croda BrandSDS
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)