콘텐츠로 건너뛰기
MilliporeSigma
다음으로 건너뛰기
700070P
Avanti
trihydroxycholestanoic acid
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
3α,7α,12α-trihydroxycholestanoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C27H46O5
CAS Number:
Molecular Weight:
450.65
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700070P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
bile acids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@H]1[C@@H]2[C@@H]([C@@]4([C@H](C1)C[C@@H](CC4)O)C)C[C@@H]([C@]3([C@H]2CC[C@@H]3[C@@H](CCCC(C)C(=O)O)C)C)O
InChI
1S/C27H46O5/c1-15(6-5-7-16(2)25(31)32)19-8-9-20-24-21(14-23(30)27(19,20)4)26(3)11-10-18(28)12-17(26)13-22(24)29/h15-24,28-30H,5-14H2,1-4H3,(H,31,32)/t15-,16?,17+,18-,19-,20+,21+,22-,23+,24+,26+,27-/m1/s1
InChI key
CNWPIIOQKZNXBB-VCVMUKOKSA-N
일반 설명
Trihydroxycholestanoic acid (THCA) is an oxidative metabolite of cholesterol and a precursor to bile acids. Very long-chain acyl-CoA synthetase (VLCS) associated with endoplasmic reticulum and peroxisomes activates THCA, the C27 bile acid intermediate.
애플리케이션
Trihydroxycholestanoic acid has been used as a sterol to test its reactivity with human mincle protein.
생화학적/생리학적 작용
Trihydroxycholestanoic acid (THCA) and dihydroxycholestanoic (DHCA) accumulation is observed in Zellweger syndrome and cholestatic liver disease. The synthesis of (25R)-isomer of DHCA and THCA is favored by mitochondrial 27-hydroxylase.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700070P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)