Merck
다음으로 건너뛰기
700091P
Avanti
dihydrolanosterol-d7
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
111017
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C30H45D7O
CAS Number:
Molecular Weight:
435.78
MDL number:
UNSPSC 코드:
41141804
NACRES:
NA.12
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
설명
25,26,26,26,27,27,27-heptadeuteriolanost-8-en-3β-ol
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 1 mg (700091P-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Dihydrolanosterol is a lanolin component present along with lanosterol and cholesterol. It constitutes as 40–50% impurity in commercial lanosterol. Dihydrolanosterol-D7 is the deuterated derivative of dihydrolanosterol.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700091P-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)