About This Item
실험식(Hill 표기법):
C42H82NO8P
CAS Number:
Molecular Weight:
760.08
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
>99% (TLC)
양식
chloroform solution
포장
pkg of 1 × 1 mL
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
농도
10 mg/mL in chloroform
응용 분야
lipidomics
metabolomics
지질 유형
phospholipids
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (792456C-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
Skull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system, Liver,Kidney
Storage Class Code
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)