810265P
Avanti
C11 TopFluor™ Sphingomyelin
N-[11-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl]-D-erythro-sphingosylphosphorylcholine, powder
동의어(들):
N-[11-(TopFluor)undecanoyl]-D-erythro-sphingosine-1-phosphocholine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C47H82N4O6PF2
CAS Number:
Molecular Weight:
868.15
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 250 μg (810265P-250ug)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 810265P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
일반 설명
Sphingomyelin is a membrane phospholipid with a central sphingosine and an amide linked fatty acid. Phosphocholine forms the polar head group. It is one of the major phospholipid present in milk fat globule membrane.
생화학적/생리학적 작용
Sphingomyelin controls cell growth, differentiation, apoptosis and signal transduction along the membrane. It is known to prevent the proliferation of colon tumour. Sphingomyelin also inhibits cholesterol absorption. Abnormal accumulation of sphingomyelin causes Niemann Pick disease.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810265P-250ug)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.