810266P
Avanti
C11 TopFluor™ Galactosyl Ceramide
N-[11-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl]-D-galactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine, powder
동의어(들):
N-[11-(TopFluor)undecanoyl]-D-galactosyl-β1-1′-D-erythro-sphingosine
로그인조직 및 계약 가격 보기
모든 사진(2)
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C48H80N3O8F2
CAS Number:
Molecular Weight:
865.16
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
추천 제품
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 250 μg (810266P-250ug)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 810266P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
관련 카테고리
일반 설명
Galactosyl Ceramide is a glycosphingolipid, predominantly present in myelin sheath.
애플리케이션
C11 TOPFLUOR™ Galactosyl Ceramide is suitable for in vivo labelling of antigen-presenting cells (APCs).
생화학적/생리학적 작용
Abnormal accumulation of galactosyl ceramide in the central nervous system, due to failure in its degradation process results in globoid cell leukodystrophy.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810266P-250ug)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.