분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 10 mg (841199P-10mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 841199P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
일반 설명
Cardiolipin is the most important phospholipid of mitochondria. E.coli membrane consists 5-10% of cardiolipin. Cardiolipin is a non-bilayer anionic phospholipid, which has four acyl chains and small headgroup.
애플리케이션
E. coli CA has been used for western blotting. It has also been used for lipid monolayer assay.
생화학적/생리학적 작용
Cardiolipin plays a major role in the dynamic organization of membranes and in cell division. It is implicated in proton uptake pathway.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (841199P-10mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
No data available
Flash Point (°C)
No data available
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.