855777P
Avanti
20:0 Lyso PC
1-arachidoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
동의어(들):
1-eicosanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(20:0/0:0)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C28H58NO7P
CAS Number:
Molecular Weight:
551.74
MDL number:
UNSPSC 코드:
51191904
NACRES:
NA.25
분석
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
양식
powder
포장
pkg of 1 × 200 mg (855777P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (855777P-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 855777P
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C28H58NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-28(31)34-25-27(30)26-36-37(32,33)35-24-23-29(2,3)4/h27,30H,5-26H2,1-4H3/t27-/m1/s1
InChI key
UATOAILWGVYRQS-HHHXNRCGSA-N
애플리케이션
20:0 Lyso PC has been used as an internal standard for the quantification of serum cholesterol and triacylglycerol using liquid chromatography-mass spectrometry (LC-MS) preceded by single-step liquid-liquid extraction method.
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855777P-200mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (855777P-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.