분석
>90% (contains dimer, trimer, tetramer, TLC)
양식
methylene chloride solution
포장
pkg of 1 × 1 mL (857458M-1mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 857458M
농도
1 mg/mL (857458M-1mg)
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC([H])=O
InChI
1S/C16H32O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17/h16H,2-15H2,1H3
InChI key
NIOYUNMRJMEDGI-UHFFFAOYSA-N
애플리케이션
16:0 aldehyde has been used as a component of aqueous buffer to study its enzyme activity on Hfd1p, aldehyde dehydrogenase (ALDH3A1) and ALDH3A2 enzymology.
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (857458M-1mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
신호어
Warning
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
표적 기관
Central nervous system
WGK
WGK 2
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.