Merck
다음으로 건너뛰기
860075W
Avanti
C17:0 GD1a (d18:1/17:0)
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
C17:0 GD1a Ganglioside (d18:1/17:0, ammonium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C83H149N5O39
CAS Number:
Molecular Weight:
1841.08
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
>99% (TLC)
양식
methanol solution
포장
ampule of 1 × 1 mL
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C (−15°C to −25°C)
포장
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860075W-100UG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
픽토그램
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
표적 기관
Eyes,Central nervous system
Storage Class Code
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Flash Point (°F)
49.5 °F
Flash Point (°C)
9.7 °C
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)