Merck
다음으로 건너뛰기
860203O
Avanti
18:1 Phosphatidylbutanol
1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphobutanol (sodium salt), neat oil
동의어(들):
1,2-di-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphobutanol (sodium salt)
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C43H80O8PNa
CAS Number:
Molecular Weight:
779.05
MDL number:
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
>99% (TLC)
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 25 mg (860203O-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand 860203O
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[H][C@@](COP([O-])(OCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C43H81O8P.Na/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-42(44)48-39-41(40-50-52(46,47)49-38-9-6-3)51-43(45)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2;/h20-23,41H,4-19,24-40H2,1-3H3,(H,46,47);/q;+1/p-1/b22-20-,23-21-;/t41-;/m1./s1
InChI key
BXQFBLMPDPPGFW-RLWYHRQISA-M
애플리케이션
18:1 Phosphatidylbutanol or 1,2-dioleoyl-sn-glycero-3-phosphobutanol (sodium salt) may be used:
  • to monitor the changes in phosphatidic acid (PA) dynamics in pollen tube after pharmacological treatments
  • as an internal standard for extraction of phospholipids from whole blood
  • as a standard to measure phospholipase D (PLD) activity in rat 2 fibroblasts by thin layer chromatograpghy (TLC)
포장
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (860203O-25mg)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)