About This Item
실험식(Hill 표기법):
C18H38ClNO2
Molecular Weight:
335.95
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 5 mg ((860733P-5MG))
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC([C@]([NH3+])([H])CO)=O.[Cl-]
InChI key
FVUPVZMHCVAKHG-LMOVPXPDSA-N
포장
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860733P-5MG)
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)