880622C
Avanti
16:0-02:0 PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 880622C
동의어(들):
1-palmitoyl-2-acetyl-sn-glycero-3-phosphocholine
크기 선택
크기 선택
About This Item
양식
liquid
포장
pkg of 1 × 1 mL (880622C-5mg)
pkg of 1 × 2.5 mL (880622C-25mg)
제조업체/상표
Avanti Research™ - A Croda Brand 880622C
농도
10 mg/mL (880622C-25mg)
5 mg/mL (880622C-5mg)
지질 유형
cardiolipins
phospholipids
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C26H52NO8P/c1-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-26(29)32-22-25(35-24(2)28)23-34-36(30,31)33-21-20-27(3,4)5/h25H,6-23H2,1-5H3/t25-/m1/s1
InChI key
XPAXRSJGGFVTFM-RUZDIDTESA-N
일반 설명
애플리케이션
생화학적/생리학적 작용
포장
법적 정보
신호어
Danger
유해 및 위험 성명서
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
표적 기관
Liver,Kidney, Respiratory system
Storage Class Code
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
does not flash
Flash Point (°C)
does not flash
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.