Merck
다음으로 건너뛰기
900421P
Avanti
16:0-(12-PAHSA) DG
Avanti Research - A Croda Brand
동의어(들):
1-Palmitoyl-2-[12′-(palmitoyloxy)octadecanoyl]-sn-glycerol
로그인조직 및 계약 가격 보기
크기 선택
크기 선택
보기 변경
About This Item
실험식(Hill 표기법):
C53H102O7
CAS Number:
Molecular Weight:
851.37
UNSPSC 코드:
12352211
NACRES:
NA.25
기술 서비스
도움이 필요하신가요? 저희 숙련된 과학자 팀이 도와드리겠습니다.
도움 문의
분석
>99% (TLC)
양식
powder
포장
package of 1 × 1 mg
제조업체/상표
Avanti Research - A Croda Brand
지질 유형
sphingolipids
neutral glycerides
배송 상태
dry ice
저장 온도
−20°C
SMILES string
CCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC(O[C@@H](CO)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI key
MAGMKPHHGNDSPZ-GOOVXGPGSA-N
법적 정보
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class Code
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flash Point (°F)
Not applicable
Flash Point (°C)
Not applicable
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)